Tlačiť
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 142 EUR
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
Teplota varu: 190…191 °C (17 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01566912
Číslo CAS: 88372-33-2