Tlačiť
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G OR13103-250MG OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 149.81 EUR
APOSOR13103-1G APOSOR13103-250MG APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Vzorec: C₃₀H₁₈
Mw: 378.464 g/mol
Teplota tavenia: 141…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861404
Číslo CAS: 118688-56-5