Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
[(Chlorosulphonyl)methyl]cyclohexane
OR12997-100MG
OR12997-1G
OR12997-250MG
APOSOR12997-100MGEA
0
EUR
APOSOR12997-100MG
APOSOR12997-1G
APOSOR12997-250MG
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₁₃ClO₂S Mw: 196.695 g/mol Teplota varu: 92…95 °C (0.5 mm Hg) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD03452748 Číslo CAS: 4352-30-1 OSN: 3265 ADR: 8 III |