Tlačiť
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [(Chlorosulphonyl)methyl]cyclohexane
OR12997-100MG OR12997-1G OR12997-250MG
APOSOR12997-100MGEA 0 EUR
APOSOR12997-100MG APOSOR12997-1G APOSOR12997-250MG
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₁₃ClO₂S
Mw: 196.695 g/mol
Teplota varu: 92…95 °C (0.5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03452748
Číslo CAS: 4352-30-1
OSN: 3265
ADR: 8 III