Tlačiť
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12996-1G OR12996-250MG OR12996-5G
APOSOR12996-1GEA 343.76 EUR
APOSOR12996-1G APOSOR12996-250MG APOSOR12996-5G
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05863880
Číslo CAS: 242459-85-4
OSN: 1760
ADR: 8,III