Tlačiť
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Phenylbenzenesulphonyl chloride, Biphenyl-2-sulphonyl chloride
OR12793-1G OR12793-250MG
APOSOR12793-1GEA 282.4 EUR
APOSOR12793-1G APOSOR12793-250MG
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
Mw: 252.717 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02246591
Číslo CAS: 2688-90-6
OSN: 3261
ADR: 8 III