Tlačiť
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 119.53 EUR
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O
Teplota varu: 130…134 °C (2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01862532
Číslo CAS: 38060-08-1
OSN: 2735
ADR: 8,III