Tlačiť
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chlorobenzhydryl)methanesulphonyl chloride
OR12708-250MG OR12708-50MG
APOSOR12708-250MGEA 278.78 EUR
APOSOR12708-250MG APOSOR12708-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631949
Číslo CAS: 885950-96-9
OSN: 1759
ADR: 8,III