Tlačiť
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [4-(2-Chlorophenyl)phenyl]methylamine hydrochloride
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 529.94 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Mw: 254.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02089431
Číslo CAS: 518357-42-1