Tlačiť
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, N-Methyl-1-(pyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride
OR12591-1G OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA 196.55 EUR
APOSOR12591-1G APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂·2ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840113
Číslo CAS: 128739-16-2
OSN: 3259
ADR: 8,III