Tlačiť
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 344.97 EUR
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₁ClO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02089489
Číslo CAS: 885950-86-7
OSN: 3261
ADR: 8,III