Tlačiť
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chlorosulphonyl)diphenyl ether
OR12558-100MG OR12558-1G OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA 112.96 EUR
APOSOR12558-100MG APOSOR12558-1G APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₃S
Mw: 268.716 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02089483
Číslo CAS: 252873-46-4
OSN: 3265
ADR: 8 III