Tlačiť
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 282.79 EUR
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅BrOS
Teplota tavenia: 53…53,5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01859831
Číslo CAS: 70260-05-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III