Tlačiť
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 EUR
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Mw: 256.709 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817501
Číslo CAS: 941716-85-4
OSN: 3261
ADR: 8 III