Tlačiť
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 91.33 EUR
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂
Mw: 206.671 g/mol
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702351
Číslo CAS: 916766-83-1
OSN: 3261
ADR: 8 III