Tlačiť
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(3-Carboxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12385-1G OR12385-250MG
APOSOR12385-1GEA 423.79 EUR
APOSOR12385-1G APOSOR12385-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Mw: 202.209 g/mol
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702398
Číslo CAS: 628297-55-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III