Tlačiť
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine, 5-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 185.46 EUR
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Mw: 187.241 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702399
Číslo CAS: 934570-45-3
OSN: 2735
ADR: 8 III