Tlačiť
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 198.68 EUR
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Vzorec: C₂₂H₁₇NO₅
Mw: 375.374 g/mol
Teplota tavenia: 234…237 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682203
Číslo CAS: 176442-21-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III