Tlačiť
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
OR12312-1G OR12312-250MG OR12312-5G
APOSOR12312-1GEA 527.88 EUR
APOSOR12312-1G APOSOR12312-250MG APOSOR12312-5G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₉N₃
Teplota varu: 104…108 °C (0,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411536
Číslo CAS: 486414-83-9
OSN: 2735
ADR: 8,III