Tlačiť
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl isocyanate, 2-(4-Isocyanatophenyl)-1,3-diazine
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 324.91 EUR
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₇N₃O
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09702380
Číslo CAS: 216059-84-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III