Tlačiť
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]propylamine, 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N,N-Dimethyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)propan-1-amine
OR12268-1G OR12268-250MG
APOSOR12268-1GEA 143.4 EUR
APOSOR12268-1G APOSOR12268-250MG
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₈BNO₃
Mw: 305.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702395
Číslo CAS: 627899-90-5
OSN: 3259
ADR: 8 III