Tlačiť
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, 2-(3-(Chloromethyl)phenyl)pyrimidine
OR12242-1G OR12242-250MG
APOSOR12242-1GEA 533.95 EUR
APOSOR12242-1G APOSOR12242-250MG
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride 97%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzyl chloride
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂
Mw: 204.656 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064978
Číslo CAS: 898289-51-5