Tlačiť
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[3-(Phenoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 530.69 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₉H₂₃BO₃
Mw: 310.195 g/mol
Teplota tavenia: 76.5…77.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09065022
Číslo CAS: 912569-68-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III