Tlačiť
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 175.05 EUR
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Mw: 202.209 g/mol
Teplota tavenia: 232…234 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09065012
Číslo CAS: 159589-71-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III