Tlačiť
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, 1-Chloro-3-(morpholin-4-yl)propane hydrochloride
OR11729-1G OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA 132.77 EUR
APOSOR11729-1G APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035333
Číslo CAS: 57616-74-7
EINECS: 260-851-0
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II