Tlačiť
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carbamoyl-1H-pyrrole, 2-(Aminocarbonyl)-1H-pyrrole
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 204.29 EUR
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₆N₂O
Mw: 110.114 g/mol
Teplota tavenia: 173…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00273121
Číslo CAS: 4551-72-8