Tlačiť
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 83.03 EUR
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Mw: 236.086 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09801057
Číslo CAS: 445491-71-4