Tlačiť
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 91.46 EUR
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
Teplota tavenia: 110…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09801047
Číslo CAS: 941294-54-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III