Tlačiť
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 172.48 EUR
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₇ClN₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475883
Číslo CAS: 941294-32-2