Tlačiť
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 103.09 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04038959
Číslo CAS: 54796-47-3