Tlačiť
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
OR111609-1G OR111609-250MG
APOSOR111609-1GEA 380.67 EUR
APOSOR111609-1G APOSOR111609-250MG
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03410970
Číslo CAS: 771580-80-4
OSN: 3259
ADR: 8,III