Tlačiť
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 282.79 EUR
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Vzorec: C₁₆H₂₁ClO₃
Mw: 296.789 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13631000
Číslo CAS: 1011486-37-5