Tlačiť
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR111578-1G OR111578-250MG OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA 596.03 EUR
APOSOR111578-1G APOSOR111578-250MG APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆BrNO₅
Mw: 276.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32066834
Číslo CAS: 38694-44-9