Tlačiť
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 323.25 EUR
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₄
Mw: 230.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21606658
Číslo CAS: 6834-51-1