Tlačiť
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 384.14 EUR
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Vzorec: C₈H₈BrCl
Mw: 219.506 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025346
Číslo CAS: 147542-02-7
OSN: 3265
ADR: 8 III