Tlačiť
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111368-1G OR111368-5G
APOSOR111368-1GEA 0 EUR
APOSOR111368-1G APOSOR111368-5G
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
4-[4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazin-1-ylmethyl]-benzoic acid methyl ester
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₃
Mw: 278.347 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01652907
Číslo CAS: 415952-34-0