Tlačiť
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111331-1G OR111331-5G
APOSOR111331-1GEA 0 EUR
APOSOR111331-1G APOSOR111331-5G
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₈O₄S
Mw: 200.212 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142121
Číslo CAS: 4282-34-2