Tlačiť
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR111318-1G OR111318-250MG
APOSOR111318-1GEA 257.16 EUR
APOSOR111318-1G APOSOR111318-250MG
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-iodo-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₈INO₃
Mw: 281.048 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28992249
Číslo CAS: 1356600-24-2