Tlačiť
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 EUR
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNS
Mw: 183.658 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16835766
Číslo CAS: 18527-22-5