Tlačiť
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR111184-10G OR111184-5G OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA 235.93 EUR
APOSOR111184-10G APOSOR111184-5G APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04227161
Číslo CAS: 40359-32-8