Tlačiť
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 116.16 EUR
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₄S
Mw: 289.52 g/mol
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00486543
Číslo CAS: 3740-18-9
OSN: 3261
ADR: 8 III