Tlačiť
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA 292.02 EUR
APOSOR111097-1G APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08444468
Číslo CAS: 151427-19-9
OSN: 1759
ADR: 8,III