Tlačiť
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 66.49 EUR
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Vzorec: C₄H₈N₄OS
Mw: 160.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28347985
Číslo CAS: 1858241-76-5