Tlačiť
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3',4,4'-Tetrachlorocarbanilide
OR11101-1G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 116.33 EUR
APOSOR11101-1G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Vzorec: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Teplota tavenia: 281…282 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00171464
Číslo CAS: 4300-43-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III