Tlačiť
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 66.59 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₅
Mw: 225.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00224669
Číslo CAS: 183380-81-6