Tlačiť
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110949-1G OR110949-5G
APOSOR110949-1GEA 0 EUR
APOSOR110949-1G APOSOR110949-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂OS
Mw: 210.296 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179897
Číslo CAS: 1432581-09-3