Tlačiť
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 217.5 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrClO₃
Mw: 303.536 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28040507
Číslo CAS: 1823331-46-9