Tlačiť
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid, (1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid, 2-(Carboxymethyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole
OR110884-10G OR110884-1G OR110884-5G
APOSOR110884-10GEA 421.39 EUR
APOSOR110884-10G APOSOR110884-1G APOSOR110884-5G
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Mw: 191.183 g/mol
Teplota tavenia: 196…199 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664645
Číslo CAS: 39221-42-6