Tlačiť
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3,4-Dichlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 170.08 EUR
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311955
Číslo CAS: 78251-53-3
OSN: 3261
ADR: 8,III