Tlačiť
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110749-1G OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA 902.13 EUR
APOSOR110749-1G APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756244
Číslo CAS: 1227954-90-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III