Tlačiť
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 328.46 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Mw: 206.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505356
Číslo CAS: 167626-55-3